Merck
32977
Supelco
Terbutryn-d5
PESTANAL®, analytical standard
别名:
N-tert-Butyl-N′-ethyl-d5-6-methylthio-1,3,5-triazine-2,4-diamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10D5H14N5S
分子量:
246.39
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
等級
analytical standard
品質等級
產品線
PESTANAL®
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
格式
neat
SMILES 字串
[2H]C([2H])(C([2H])([2H])[2H])NC1=NC(SC)=NC(NC(C)(C)C)=N1
InChI
1S/C10H19N5S/c1-6-11-7-12-8(15-10(2,3)4)14-9(13-7)16-5/h6H2,1-5H3,(H2,11,12,13,14,15)/i1D3,6D2
InChI 密鑰
IROINLKCQGIITA-YRYIGFSMSA-N
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)