32131
Fluacrypyrim
PESTANAL®, analytical standard
别名:
(αE)-α-(Methoxymethylene-2-[[[2-(1-methylethoxy)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinyl]oxy]methyl]-benzeneacetic acid methyl ester, Methyl (E)-2-{α-[2-isopropoxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-yloxy]-o-tolyl}-3-methoxyacrylate
About This Item
推荐产品
等級
analytical standard
產品線
PESTANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
agriculture
environmental
格式
neat
SMILES 字串
CO\C=C(\C(=O)OC)c1ccccc1COc2cc(nc(OC(C)C)n2)C(F)(F)F
InChI
1S/C20H21F3N2O5/c1-12(2)30-19-24-16(20(21,22)23)9-17(25-19)29-10-13-7-5-6-8-14(13)15(11-27-3)18(26)28-4/h5-9,11-12H,10H2,1-4H3/b15-11+
InChI 密鑰
MXWAGQASUDSFBG-RVDMUPIBSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)