等級
ACS reagent
puriss. p.a.
品質等級
agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
化驗
70.0-72.0%
形狀
liquid
雜質
≤0.00005% free chlorine (Cl)
≤0.0001% heavy metals (as Pb)
≤0.001% total nitrogen (N)
燃燒殘留物
≤0.003% (as SO4)
顏色
APHA: ≤10
密度
1.670 g/cm3
負離子痕跡
chlorate (ClO3-): ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.0003%
phosphate, silicate (as SiO2): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
正離子痕跡
Ag: ≤0.00001%
Al: ≤0.000005%
As: ≤0.000005%
Ba: ≤0.000002%
Be: ≤0.000002%
Bi: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000005%
Cu: ≤0.00001%
Fe: ≤0.0001%
Ge: ≤0.000005%
K: ≤0.00001%
Li: ≤0.000002%
Mg: ≤0.00005%
Mn: ≤0.000002%
Mo: ≤0.000005%
Ni: ≤0.00001%
Pb: ≤0.000005%
Sr: ≤0.000002%
Ti: ≤0.00001%
Tl: ≤0.000005%
V: ≤0.000005%
Zn: ≤0.00001%
Zr: ≤0.00001%
SMILES 字串
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChI 密鑰
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
標靶器官
Thyroid
儲存類別代碼
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1