蒸汽密度
~2 (vs air)
化驗
≥99.0% (GC)
自燃溫度
682 °F
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
8.7 %
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
雜質
cyclopentene
折射率
n20/D 1.405 (lit.)
n20/D 1.406
bp
50 °C (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
密度
0.751 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
environmental
格式
neat
SMILES 字串
C1CCCC1
InChI
1S/C5H10/c1-2-4-5-3-1/h1-5H2
InChI 密鑰
RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
环戊烷是一种无色易燃的无环碳氢化合物液体。它是制取镇痛剂、杀虫剂、镇静剂、抗癌剂等产品中广泛使用的成分,在制药工业中也有应用。
應用
关于适当仪器技术的更多信息,请参考产品的检验报告。联系技术服务部提供进一步支持。
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-4.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-20 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves