Merck
28100
Sigma-Aldrich
巴豆基溴
technical, mixture of cis- and trans-isomers (~1:5), cis+trans, ~85% (GC)
别名:
反式-1-溴-2-丁烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH=CHCH2Br
CAS号:
分子量:
135.00
Beilstein:
1361394
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
价格与库存信息目前不能提供
等级
technical
方案
~85% (GC)
包含
silver wool as stabilizer
杂质
~15% 3-bromo-1-butene
折射率
n20/D 1.480 (lit.)
n20/D 1.480
沸点
97-99 °C (lit.)
密度
1.312 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[H]\C(C)=C(\[H])CBr
InChI
1S/C4H7Br/c1-2-3-4-5/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+
InChI key
AVMHMVJVHYGDOO-NSCUHMNNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
替代产品
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)