主要文件
27710
Supelco
可控孔径玻璃
10-170 Å
别名:
CPG
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12000000
operating range (Mr) measuring range
12-400×103
粒径
120-200 mesh
密度
0.4 g/mL at 20 °C (lit.)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)