Merck
26850
Sigma-Aldrich
胆固醇油酸酯
≥99.0% (TLC)
别名:
3β-羟基-5-胆甾烯 3-油酸酯, 5-胆甾烯-3β-醇 3-油酸酯, 油酸胆固醇酯, 顺式-9-十八碳烯酸胆固醇酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C45H78O2
CAS号:
分子量:
651.10
Beilstein:
2343071
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
化驗
≥99.0% (TLC)
mp
44-47 °C (lit.)
48-50 °C
溶解度
chloroform: 0.1 g/mL, clear, colorless
SMILES 字串
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@@]2(C)C(C1)=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@]4(C)[C@]([H])(CC[C@@]34[H])[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C45H78O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25-43(46)47-38-30-32-44(5)37(34-38)26-27-39-41-29-28-40(36(4)24-22-23-35(2)3)45(41,6)33-31-42(39)44/h14-15,26,35-36,38-42H,7-13,16-25,27-34H2,1-6H3/b15-14-/t36-,38+,39+,40-,41+,42+,44+,45-/m1/s1
InChI 密鑰
RJECHNNFRHZQKU-RMUVNZEASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)