Merck
241709
Sigma-Aldrich
Benzaldehyde tosylhydrazone
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH=NNHSO2C6H4CH3
CAS号:
分子量:
274.34
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.47
方案
98%
表单
powder, crystals or chunks
mp
130-131 °C (lit.)
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
room temp
SMILES字符串
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N\N=C\c2ccccc2
InChI
1S/C14H14N2O2S/c1-12-7-9-14(10-8-12)19(17,18)16-15-11-13-5-3-2-4-6-13/h2-11,16H,1H3/b15-11+
InChI key
FZFLTDNAHASQQC-RVDMUPIBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)