Merck
220744
Supelco
弗洛里西®
60-100 mesh, coarse powder
别名:
活性硅酸镁, 硅酸镁
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
MgO3Si
CAS号:
分子量:
100.39
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
23201100
等級
standard
形狀
coarse powder
粒徑
149-250 μm
60-100 mesh
轉變溫度
transition temp 650 °C (activation temperature)
SMILES 字串
[Mg++].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/Mg.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
InChI 密鑰
FKHIFSZMMVMEQY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
一种活化的硅酸镁,在气相色谱法中用作吸附剂。
法律資訊
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
取代透過
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)