Merck
21327
Sigma-Aldrich
(1R,E)-(+)-樟脑醌-3-肟
purum, ≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
别名:
(1R,E)-(+)-2,3-Bornanedione 3-oxime, 反式-(1R)-(+)-樟脑醌-3-肟
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H15NO2
CAS号:
分子量:
181.23
Beilstein:
3200377
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352000
等级
purum
方案
≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
旋光性
[α]20/D +199±3°, c = 1% in ethanol
mp
153-156 °C (lit.)
153-156 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[H][C@@]12CC[C@@](C)(C(=O)\C1=N/O)C2(C)C
InChI
1S/C10H15NO2/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11-13/h6,13H,4-5H2,1-3H3/b11-7-/t6-,10+/m1/s1
InChI key
YRNPDSREMSMKIY-HAKKTOSXSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
Chiral intermediate; starting material for the synthesis of cis-3-amino-borneol and -isoborneol, versatile chiral auxiliaries
可比产品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
T.R. Kelly et al.
Tetrahedron Letters, 25, 39-39 (1984)
Catalytic asymmetric induction. Highly enantioselective addition of dialkylzincs to aldehydes.
M Kitamura et al.
Journal of the American Chemical Society, 108(19), 6071-6072 (1986-09-01)
N. Ikota et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 34, 1050-1050 (1986)
R.A. Chittenden et al.
Journal of the Chemical Society, 49-49 (1970)