Merck
19880
Sigma-Aldrich
N-丁基二乙醇胺
purum, ≥99.0% (GC)
别名:
2,2′-丁基亚氨基二乙醇, N,N-双(2-羟乙基)丁胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)3N(CH2CH2OH)2
CAS号:
分子量:
161.24
Beilstein:
1739642
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
蒸汽密度
5.5 (vs air)
蒸汽壓力
1 mmHg ( 25 °C)
等級
purum
化驗
≥99.0% (GC)
雜質
≤0.3% water
折射率
n20/D 1.463 (lit.)
n20/D 1.463
bp
273-275 °C/741 mmHg (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
密度
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C8H19NO2/c1-2-3-4-9(5-7-10)6-8-11/h10-11H,2-8H2,1H3
InChI 密鑰
GVNHOISKXMSMPX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
N-Butyldiethanolamine was used in the synthesis of 4,4′-diphenylmethane diisocyanate (MDI).
取代透過
产品编号
说明
价格
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
265.1 °F - closed cup
閃點(°C)
129.5 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Anning Wang et al.
International journal of pharmaceutics, 441(1-2), 30-39 (2012-12-25)
A series of temperature- and pH-responsive polyurethanes based on hexamethylene diisocyanate (HDI) and 4,4'-diphenylmethane diisocyanate (MDI) were synthesized by a coupling reaction with bis-1,4-(hydroxyethyl) piperazine (HEP), N-methyldiethanolamine (MDEA) and N-butyldiethanolamine (BDEA), respectively. The chemical structure, molecular weight, thermal property and