Merck
19355
Supelco
丁酸10-羟基癸酯
Selectophore, ≥98.0%
别名:
ETH 264
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H28O3
CAS号:
分子量:
244.37
Beilstein:
2252705
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
26111700
PubChem物質ID:
NACRES:
NB.61
產品線
Selectophore
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
≥98.0%
折射率
n20/D 1.448
密度
0.932 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCC(=O)OCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C14H28O3/c1-2-11-14(16)17-13-10-8-6-4-3-5-7-9-12-15/h15H,2-13H2,1H3
InChI 密鑰
KKIBZIXNDVWPDF-UHFFFAOYSA-N
一般說明
请访问我们的 传感器应用页面 以了解更多信息。
其他說明
用于聚合膜基质(例如镉选择性电极)的增塑剂;用于碳酸氢盐敏感液体膜电极中的增塑剂
法律資訊
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
J.K. Schneider
Helvetica Chimica Acta, 63, 217-217 (1980)
R.J.J. Funck et al.
Analytical Chemistry, 54, 423-423 (1982)