Merck
17786
Sigma-Aldrich
Geraldol
≥97.0% (HPLC)
别名:
3′-Methoxy-3,7,4′-trihydroxyflavone
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H12O6
CAS号:
分子量:
300.26
Beilstein:
1657077
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
化驗
≥97.0% (HPLC)
SMILES 字串
COc1cc(ccc1O)C2=C(O)C(=O)c3ccc(O)cc3O2
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)