Merck
17365
Supelco
Tetrapentylammonium tetrakis(4-fluorophenyl)borate
Selectophore
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C44H60BF4N
分子量:
689.76
MDL编号:
UNSPSC代码:
26111700
PubChem化学物质编号:
产品线
Selectophore
mp
104-106 °C
SMILES字符串
CCCCC[N+](CCCCC)(CCCCC)CCCCC.Fc1ccc(cc1)[B-](c2ccc(F)cc2)(c3ccc(F)cc3)c4ccc(F)cc4
一般描述
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
法律信息
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)