Merck
15594
Sigma-Aldrich
硼烷四氢呋喃络合物 溶液
purum, ~1 M in THF
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BH3OC4H8
CAS号:
分子量:
85.94
Beilstein:
3668402
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352000
等级
purum
反应适用性
reagent type: reductant
浓度
~1 M in THF
杂质
≤20% diethylether
密度
0.87 g/mL at 20 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
B.C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O.BH3/c1-2-4-5-3-1;/h1-4H2;1H3
InChI key
RMCYTHFAWCWRFA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
还原剂;可将特定肟选择还原为羟胺;作为路易斯酸介质制备手性硼烷
替代产品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
F.A.J. Kerdesky et al.
Synthetic Communications, 21, 2203-2203 (1991)
G.A. Molander et al.
Journal of the American Chemical Society, 114, 2759-2759 (1992)
E.R. Parmee et al.
Journal of the American Chemical Society, 113, 9365-9365 (1991)
H.C. Brown et al.
Tetrahedron, 35, 567-567 (1979)