Merck
15008
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(3-methacryloyloxypropyl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
technical, ≥80% (GC)
别名:
3,3′-(1,1,3,3-Tetramethyldisiloxan-1,3-diyl)dipropyl dimethacrylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H34O5Si2
CAS号:
分子量:
386.63
Beilstein:
2149788
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
等級
technical
化驗
≥80% (GC)
折射率
n20/D 1.45
密度
0.966 g/mL at 20 °C (lit.)
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)