Merck
14288
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-(Methoxymethoxy)-1-propanol
别名:
MOM protected (R)-1,2-Propanediol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H12O3
分子量:
120.15
MDL號碼:
SMILES 字串
COCO[C@H](C)CO
InChI
1S/C5H12O3/c1-5(3-6)8-4-7-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-/m1/s1
InChI 密鑰
YNDXFEKPXUXDQS-RXMQYKEDSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
167.9 °F
閃點(°C)
75.5 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)