Merck
12827
Sigma-Aldrich
氯化铜(II) 二水合物
technical, ≥98% (complexometric)
别名:
氯化铜 二水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CuCl2 · 2H2O
CAS号:
分子量:
170.48
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
蒸汽密度
>1 (vs air)
等級
technical
化驗
≥98% (complexometric)
mp
100 °C (dec.) (lit.)
負離子痕跡
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
正離子痕跡
Fe: ≤500 mg/kg
SMILES 字串
Cl[Cu]Cl.[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/2ClH.Cu.2H2O/h2*1H;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
InChI 密鑰
MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)