Merck
09454
Sigma-Aldrich
2-溴-6-氟苯胺
≥98.0% (GC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5BrFN
CAS号:
分子量:
190.01
Beilstein:
8541957
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
酶委員會索引編號:
464-930-2
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.582 (lit.)
密度
1.674 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
bromo
fluoro
SMILES 字串
Nc1c(F)cccc1Br
InChI
1S/C6H5BrFN/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2
InChI 密鑰
ALZFPYUPNVLVQM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)