主要文件
09166
SAFC
甘露醇盐琼脂平板
suitable for microbiology
别名:
Chapman 琼脂平板
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
选择尺寸
变更视图
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
组成
casein peptone, 5 g/L
D-mannitol, 10 g/L
meat extract, 1 g/L
meat peptone, 5 g/L
phenol red, 0.025 g/L
sodium chloride, 75 g/L
直径
55 mm
最终pH
7.4±0.2
应用
microbiology
储存温度
2-8°C
应用
用于分离葡萄球菌的固体选择性培养基。泡罩包装 55mm 平板。每个泡罩包装外还有一个密封的吸塑包装。这种包装可以避免快速干燥和污染。
包装
30 块/包
其他说明
货期为 3 周以上。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)