Merck
08986
Millipore
Staphylo Monotec 检测试剂盒
suitable for microbiology
别名:
Monostaph 检测试剂盒, 葡萄球菌 Monotec 检测试剂盒
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41171621
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
质量水平
应用
food and beverages
microbiology
储存温度
2-8°C
适用性
Staphylococcus spp.
一般描述
本品是用于鉴别金黄色葡萄球菌和其他葡萄球菌的新型快速凝集试验盒。该方法已经通过临床标本和食品材料的验证。使用该试剂盒,只需要一个步骤即可检测金黄色葡萄球菌的促凝酶和蛋白 A。
组分
1×检测试剂(Fluka® 88786;红瓶盖),5mL
1×对照试剂(Fluka 69187;白瓶盖),5mL
40×分析卡
(包含的试剂可用于 100 次以上的试验)
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)