Merck
08720
Sigma-Aldrich
4-Amino-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt
technical, 65-80% (T)
别名:
8-Amino-1-naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt, Disodium 4-amino-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonate, H Acid disodium salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NC10H4(OH)(SO3Na)2
CAS号:
分子量:
363.27
Beilstein:
3863707
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
等級
technical
化驗
65-80% (T)
雜質
monosodium salt
10-20% Na2SO4
SMILES 字串
[Na+].[Na+].Nc1cc(cc2cc(cc(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)