Merck
08415
Sigma-Aldrich
3-氨基-4-甲基苯甲酸甲酯
≥98.0%
别名:
3-氨基-对甲苯甲酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H11NO2
CAS号:
分子量:
165.19
Beilstein:
2088611
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
≥98.0%
mp
113-117 °C (lit.)
SMILES字符串
COC(=O)c1ccc(C)c(N)c1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-6-3-4-7(5-8(6)10)9(11)12-2/h3-5H,10H2,1-2H3
InChI key
YEPWCJHMSVABPQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)