Merck
08379
Supelco
硅甲藻黄素
analytical standard
别名:
(3S,3’R,5R,6S)-7′,8′-二脱氢-5,6-环氧-5,6-二氢-β, β-胡萝卜素-3,3‘-二醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C40H54O3
CAS号:
分子量:
582.85
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥94.0% (HPLC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
包装形式
neat
储存温度
−70°C
SMILES字符串
CC1(C)[C@](/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C#CC2=C(C)C[C@@H](O)CC2(C)C)(O3)[C@@]3(C)C[C@@H](O)C1
InChI
1S/C40H54O3/c1-29(17-13-19-31(3)21-22-36-33(5)25-34(41)26-37(36,6)7)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)23-24-40-38(8,9)27-35(42)28-39(40,10)43-40/h11-20,23-24,34-35,41-42H,25-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,24-23+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+/t34-,35+,39-,40+/m1/s1
InChI key
OGHZCSINIMWCSB-GHIQLMQGSA-N
一般描述
Diadinoxanthin 属于类胡萝卜素。
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 4
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)