Merck
08129
Supelco
6-甲氧基-2-萘酚
pharmaceutical impurity standard
别名:
2-羟基-6-甲氧基萘
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H10O2
CAS号:
分子量:
174.20
Beilstein:
2043873
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
质量水平
API类
naproxen
方案
≥98.0% (HPLC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
杂质
≤1.0% water
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COc1ccc2cc(O)ccc2c1
InChI
1S/C11H10O2/c1-13-11-5-3-8-6-10(12)4-2-9(8)7-11/h2-7,12H,1H3
InChI key
WWPKRXOOVICNJY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关产品
产品编号
说明
价格
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)