Merck
07727
Sigma-Aldrich
2-氨基-4,5-二甲氧基苯腈
technical, ≥95% (HPLC)
别名:
6-氨基藜芦腈
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NC6H2(OCH3)2CN
CAS号:
分子量:
178.19
Beilstein:
2372149
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
等级
technical
方案
≥95% (HPLC)
mp
96-101 °C (lit.)
96-101 °C
SMILES字符串
COc1cc(N)c(cc1OC)C#N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)