Merck
06571
Supelco
胺离子载体 I
Selectophore, function tested
别名:
杯[6]芳烃-六乙酸六乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C66H72O18
CAS号:
分子量:
1153.27
Beilstein:
5231462
MDL编号:
UNSPSC代码:
26111700
PubChem化学物质编号:
产品线
Selectophore
表单
powder
质量
function tested
SMILES字符串
CCOC(=O)COc1c2Cc3cccc(Cc4cccc(Cc5cccc(Cc6cccc(Cc7cccc(Cc1ccc2)c7OCC(=O)OCC)c6OCC(=O)OCC)c5OCC(=O)OCC)c4OCC(=O)OCC)c3OCC(=O)OCC
InChI
1S/C66H72O18/c1-7-73-55(67)37-79-61-43-19-13-20-44(61)32-46-22-15-24-48(63(46)81-39-57(69)75-9-3)34-50-26-17-28-52(65(50)83-41-59(71)77-11-5)36-54-30-18-29-53(66(54)84-42-60(72)78-12-6)35-51-27-16-25-49(64(51)82-40-58(70)76-10-4)33-47-23-14-21-45(31-43)62(47)80-38-56(68)74-8-2/h13-30H,7-12,31-42H2,1-6H3
InChI key
LSVIETSWDFUREK-UHFFFAOYSA-N
一般描述
请访问 传感器应用门户网站 了解更多信息。
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
其他说明
离子载体,用于制作检测伯胺的选择性聚合膜电极
法律信息
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
X.H. Gu et al.
Analyst, 118, 863-863 (1993)