Merck
05880595
乙酸苄酯
primary reference standard
别名:
醋酸苄酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COOCH2C6H5
CAS号:
分子量:
150.17
Beilstein:
1908121
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
蒸汽壓力
23 mmHg ( 110 °C)
自燃溫度
862 °F
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
HWI
折射率
n20/D 1.502 (lit.)
bp
206 °C (lit.)
mp
−51 °C (lit.)
密度
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
food and beverages
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-8(10)11-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
InChI 密鑰
QUKGYYKBILRGFE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
203.0 °F - closed cup
閃點(°C)
95 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)