Merck
04934
Sigma-Aldrich
L-丝氨酸苄酯苯磺酸盐
≥98.0% (HPLC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H13NO3 · C6H6O3S
CAS号:
分子量:
353.39
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥98.0% (HPLC)
表单
powder or flakes
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
颜色
colorless to white
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
OS(=O)(=O)c1ccccc1.N[C@@H](CO)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C10H13NO3.C6H6O3S/c11-9(6-12)10(13)14-7-8-4-2-1-3-5-8;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,9,12H,6-7,11H2;1-5H,(H,7,8,9)/t9-;/m0./s1
InChI key
AJKFQGHWMCPNTI-FVGYRXGTSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)