Merck
04423
Sigma-Aldrich
次膦酸
purum, ≥60%
别名:
次磷酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H3PO2
CAS号:
分子量:
66.00
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
等級
purum
濃度
≥60%
雜質
≤0.002% heavy metals (as Pb)
密度
1.206 g/mL at 20 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
正離子痕跡
As: ≤2 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
Na: ≤1000 mg/kg
SMILES 字串
O[PH2]=O
InChI
1S/H3O2P/c1-3-2/h3H2,(H,1,2)
InChI 密鑰
ACVYVLVWPXVTIT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)