Merck
04072
Sigma-Aldrich
Fmoc-7-Ahp-OH
≥98.0% (HPLC)
别名:
7-(芴甲氧羰基-氨基)庚酸, Fmoc-7-氨基庚酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H25NO4
分子量:
367.44
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
方案
≥98.0% (HPLC)
表单
powder with small lumps
颜色
white
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC(=O)CCCCCCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C22H25NO4/c24-21(25)13-3-1-2-8-14-23-22(26)27-15-20-18-11-6-4-9-16(18)17-10-5-7-12-19(17)20/h4-7,9-12,20H,1-3,8,13-15H2,(H,23,26)(H,24,25)
InChI key
FRPYXTFBPCYALT-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)