About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H21NO4
CAS号:
分子量:
351.40
Beilstein:
7722550
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.26
质量水平
方案
≥97.0% (HPLC)
表单
powder
反应适用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
颜色
white
mp
~190 °C (dec.)
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC(=O)C1CCN(CC1)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C21H21NO4/c23-20(24)14-9-11-22(12-10-14)21(25)26-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-8,14,19H,9-13H2,(H,23,24)
InChI key
OJYOOHSQOIDDOO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
抗血栓肽文库的结构单元
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
A.P. Combs et al.
Journal of the American Chemical Society, 118, 287-287 (1996)