Merck
03756
Sigma-Aldrich
(S)-2-Boc-1,2,3,4-tetrahydronorharmane-3-carboxylic acid
≥96.0% (HPLC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H20N2O4
CAS号:
分子量:
316.35
Beilstein:
691288
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
方案
≥96.0% (HPLC)
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N1Cc2[nH]c3ccccc3c2C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C17H20N2O4/c1-17(2,3)23-16(22)19-9-13-11(8-14(19)15(20)21)10-6-4-5-7-12(10)18-13/h4-7,14,18H,8-9H2,1-3H3,(H,20,21)/t14-/m0/s1
InChI key
FHEPEWKHTOVVAT-AWEZNQCLSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)