About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H17NO4S · C12H23N
CAS号:
分子量:
452.65
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
等级
purum
质量水平
方案
≥98.0% (TLC)
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc3ccsc3)C(O)=O
InChI
1S/C12H17NO4S.C12H23N/c1-12(2,3)17-11(16)13-9(10(14)15)6-8-4-5-18-7-8;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h4-5,7,9H,6H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15);11-13H,1-10H2/t9-;/m0./s1
InChI key
FNTVEJPWKBETJW-FVGYRXGTSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3