About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H11NO3 · HCl
CAS号:
分子量:
181.62
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥98.0% (TLC)
表单
powder with small lumps
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
颜色
white to almost white
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
Cl[H].O[C@H]1CN[C@@H](C1)CC(O)=O
InChI
1S/C6H11NO3.ClH/c8-5-1-4(7-3-5)2-6(9)10;/h4-5,7-8H,1-3H2,(H,9,10);1H/t4-,5+;/m0./s1
InChI key
YSPVOIKBQGMRKO-UYXJWNHNSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3