Merck
02579
Supelco
1,1,2,2-四氯乙烷
standard for GC, puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
别名:
四氯乙炔
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CHCl2CHCl2
CAS号:
分子量:
167.85
Beilstein:
969206
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
等级
standard for GC
puriss. p.a.
蒸汽密度
5.8 (vs air)
蒸汽压
8 mmHg ( 20 °C)
方案
≥99.5% (GC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.494 (lit.)
n20/D 1.494
沸点
147 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
密度
1.586 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
agriculture
environmental
SMILES字符串
ClC(Cl)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H
InChI key
QPFMBZIOSGYJDE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
替代产品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)