Merck
01920
Sigma-Aldrich
腺苷 5′ -(α,β-亚甲基)二磷酸
≥99.0% (HPLC)
别名:
α,β-亚甲基腺苷 5′-二磷酸, ADP[α,β-CH2], AMP-CP
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H17N5O9P2
CAS号:
分子量:
425.23
Beilstein:
633678
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
化驗
≥99.0% (HPLC)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)CP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C11H17N5O9P2/c12-9-6-10(14-2-13-9)16(3-15-6)11-8(18)7(17)5(25-11)1-24-27(22,23)4-26(19,20)21/h2-3,5,7-8,11,17-18H,1,4H2,(H,22,23)(H2,12,13,14)(H2,19,20,21)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1
InChI 密鑰
OLCWZBFDIYXLAA-IOSLPCCCSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
Powerful inhibitor of 5′-nucleotidase from rat heart membranes; Useful tool in kinetic studies with 5′-nucleotidase
取代透過
产品编号
说明
价格
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Y Naito et al.
The Biochemical journal, 226(3), 645-651 (1985-03-15)
ADP and ATP and their analogues were evaluated as inhibitors of 5'-nucleotidase purified from heart plasma membrane. ADP analogues are more powerful inhibitors than the corresponding ATP analogues. The most powerful inhibitor found is adenosine 5'-[alpha beta-methylene]diphosphate (AOPCP) for which
J. Wierzchowski et al.
Biochimica et Biophysica Acta, 786, 170-170 (1984)