Merck
00497
Sigma-Aldrich
顺-3-庚烯-1-醇
≥95.0%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H14O
CAS号:
分子量:
114.19
Beilstein:
1719803
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
≥95.0%
折射率
n20/D 1.444 (lit.)
n20/D 1.444
bp
92 °C/60 mmHg (lit.)
密度
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]\C(CCC)=C(/[H])CCO
InChI
1S/C7H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h4-5,8H,2-3,6-7H2,1H3/b5-4-
InChI 密鑰
SDZQUCJFTUULJX-PLNGDYQASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
154.4 °F - closed cup
閃點(°C)
68 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)