Merck
00418
Sigma-Aldrich
Z-N-Me-Ala-OH
≥98.0% (HPLC)
别名:
Z-N-甲基-L-丙氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H15NO4
CAS号:
分子量:
237.25
Beilstein:
2462310
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[C@H](N(C)C(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO4/c1-9(11(14)15)13(2)12(16)17-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3,(H,14,15)/t9-/m0/s1
InChI 密鑰
QGEQKVZQPWSOTI-VIFPVBQESA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)