Merck
00233
Sigma-Aldrich
Fmoc-Sar-OPfp
≥96.0%
别名:
Fmoc-肌氨酸五氟苯酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H16F5NO4
分子量:
477.38
Beilstein:
7452048
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥96.0%
形狀
crystalline
顏色
white
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CN(CC(=O)Oc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H16F5NO4/c1-30(10-17(31)34-23-21(28)19(26)18(25)20(27)22(23)29)24(32)33-11-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,16H,10-11H2,1H3
InChI 密鑰
PJYXJFOLTCMMLK-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)