主要文件
40-4006
Sigma-Aldrich
甲基红 — 亚甲蓝 溶液
pH 5.4
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
形狀
liquid
存貨情形
available only in Japan
pH值
5.4
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
適合性
for titration
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
55.4 °F
閃點(°C)
13 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)