Merck
37-0745
Sigma-Aldrich
丁醇锆(IV) 溶液
CP, 90% in 1-butanol
别名:
锆酸四丁酯 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Zr(OC4H9)4
CAS号:
分子量:
383.68
Beilstein:
4132649
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
等级
CP
反应适用性
reagent type: catalyst
core: zirconium
存货情况
available only in Japan
浓度
90% in 1-butanol
SMILES字符串
CCCCO[Zr](OCCCC)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/4C4H9O.Zr/c4*1-2-3-4-5;/h4*2-4H2,1H3;/q4*-1;+4
InChI key
BSDOQSMQCZQLDV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
用于通过非常规方法制备以 CeO2 稳定的氧化锆多晶体凝胶,有望用作钢和铁合金的防护涂料。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)