Merck
37-0450
Sigma-Aldrich
硝酸锌 六水合物
SAJ first grade, ≥95.0%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Zn(NO3)2 · 6H2O
CAS号:
分子量:
297.49
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
等級
SAJ first grade
化驗
≥95.0%
形狀
solid
反應適用性
reagent type: catalyst
core: zinc
存貨情形
available only in Japan
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.6H2O.Zn/c2*2-1(3)4;;;;;;;/h;;6*1H2;/q2*-1;;;;;;;+2
InChI 密鑰
JGPSMWXKRPZZRG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3