Merck
30-3240
Sigma-Aldrich
邻联甲苯胺 溶液
别名:
Ellms-Hauser 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H16N2
CAS号:
分子量:
212.29
Beilstein:
2210640
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
形狀
liquid
存貨情形
available only in Japan
濃度
~0.1 % (w/v)
SMILES 字串
Cc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(C)c2
InChI
1S/C14H16N2/c1-9-7-11(3-5-13(9)15)12-4-6-14(16)10(2)8-12/h3-8H,15-16H2,1-2H3
InChI 密鑰
NUIURNJTPRWVAP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
用于测定氯、氯化物、金等 的试剂
象形圖
Health hazardCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 1B - Met. Corr. 1
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Stabilized neutral orthotolidine, SNORT, colorimetric method for chlorine.
J D Johnson et al.
Analytical chemistry, 41(13), 1744-1750 (1969-11-01)
S.A. Momin et al.
Analytica Chimica Acta, 244, 71-71 (1991)
B. Demirata et al.
Analytical Sciences, 8, 225-225 (1992)
E. Scheubeck et al.
Z. Anal. Chem., 249, 370-370 (1970)
3,3'-Dimethylbenzidine.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 10, 104-105 (2004-08-25)