Merck
18-1720
Sigma-Aldrich
石蕊 溶液
red
别名:
Kubel-Tiemanns 石蕊 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
存貨情形
available only in Japan
顏色
red
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2