Merck
05-5840
Sigma-Aldrich
碱式碳酸铜
CP
别名:
盐基性碳酸铜
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CuCO3 · Cu(OH)2
CAS号:
分子量:
221.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
等級
CP
成份
Cu, ≥50%
反應適用性
reagent type: catalyst
core: copper
存貨情形
available only in Japan
SMILES 字串
[Cu++].O[Cu]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cu.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
InChI 密鑰
ZMMDPCMYTCRWFF-UHFFFAOYSA-J