Merck
05-2340
Sigma-Aldrich
硫酸铈(IV) 四水合物
JIS special grade, 98.0-102.5%
别名:
Ceric sulfate 四水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ce(SO4)2 · 4H2O
CAS号:
分子量:
404.30
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
等級
JIS special grade
化驗
98.0-102.5%
形狀
solid
反應適用性
reagent type: catalyst
core: cerium
存貨情形
available only in Japan
pH值
1.6 (20 °C, 10 g/L)
SMILES 字串
[Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ce.2H2O4S/c;2*1-5(2,3)4/h;2*(H2,1,2,3,4)/q+4;;/p-4
InChI 密鑰
VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
CorrosionEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)