03-0660
1 of 10
Sigma-Aldrich
L0657
猪油
L1277
来自 小扁豆 的凝集素(扁豆)
92860
甘油三油酸酯
SAB3701404
Anti-Human IgM (Fc5μ) -Peroxidase antibody produced in rabbit
RP-GM4-1
Recombinant Gly m 4.0101 (Glycine max allergen 4.0101), soybean
I9409
抗-胰岛素样生长因子-I单克隆抗体 仓鼠抗
S9765
可溶性淀粉
L3908
β-乳球蛋白 来源于牛奶
S3252
异辛酸亚锡
G8270
D -(+)-葡萄糖
CP
available only in Japan
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
11 - Combustible Solids
WGK 1
606.2 °F
319 °C