等級
for molecular biology
品質等級
形狀
liquid (aqueous solution)
用途
mL (suitable for 165 transfections)
包裝
pkg of 0.4 mL (06365779001)
pkg of 1.0 mL (06365787001)
pkg of 5 × 1.0 mL (06365809001)
製造商/商標名
Roche
技術
transfection: suitable
儲存溫度
2-8°C
一般說明
應用
X-treme基因™ 9 DNA转染试剂适合的细胞分析有:
- 重组蛋白表达功能分析。
- 代谢通路生理研究。
- 使用报道基因的调节序列分析。
- 基因表达分析。
- 癌症研究分析。
- 目标评估。
特點和優勢
- 使用毒性极低,转染后细胞存活率高,生成可信任的生理学相关数据。
- 节省时间,减少操作步骤;只需对X-tremeGENE 9 DNA转染试剂进行简单稀释,再与质粒DNA共同孵育,即可直接向细胞添加反应混合物(有无血清均可)。
- 对于常用细胞无需进行费时费力的优化工作。
品質
外觀
其他說明
法律資訊
相關產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
334.4 °F
閃點(°C)
168 °C
商品
Automation is used for many applications to reduce variation caused by manual handling and to obtain reproducible results in high-throughput assays. High-throughput applications, such as knockdown studies or target screenings, often include cell transfection.
Small inhibitory RNAs offer easy gene expression knockdown in mammalian cells, revolutionizing gene research.
实验方案
约转染前24小时接种细胞,确保细胞处于最佳密度(7090 %融合度)。
Plate cells approx. 24 hours before transfection making sure cells are at optimal concentration (70 – 90 % confluency).
约转染前24小时接种转染细胞,确保细胞处于最佳密度(7090 %融合度)。
Transient co-transfection of plasmids for cellular studies in protein interaction, transcription factor, and gene knockdown analyses.
相关内容
质粒的瞬时共转染是一种细胞蛋白互作研究、转录因子研究和shRNA编码质粒基因敲减研究的常用方法。