Merck
ENTK-RO
Roche
肠激酶
from calf intestine
别名:
限制性蛋白酶肠激酶
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352204
生物源
bovine (calf) intestine
形狀
lyophilized
分子量
150 kDa
包裝
pkg of 3 × 250 μg (11351311001)
pkg of 3 × 30 μg (11334115001)
製造商/商標名
Roche
濃度
1:50 % (w/w)
最適pH
8
儲存溫度
2-8°C
一般說明
肠激酶是来自小牛肠的一种蛋白酶,其质量经优化可裂解融合蛋白。
肠激酶是一种异二聚丝氨酸蛋白酶,参与胰蛋白酶原向胰蛋白酶的转化。 它按照(A~p)~-L序列在胰蛋白酶原激活肽位点以高度特异性的方式裂解胰蛋白酶原,并刺激其生理活性。
特異性
丝氨酸蛋白酶作为识别氨基酸序列-(Asp)4-Lys-X的限制性蛋白酶。天冬氨酸残基可以被谷氨酸部分取代。
應用
质量
纯度:高纯度,未用白蛋白标化
质量控制:功能测试
肠激酶用于在确定的切割位点切割融合蛋白。对于重组蛋白的加工,所需蛋白与肠激酶的识别序列融合在一起。在纯化整个融合蛋白之后,通过与肠激酶一起温育释放蛋白或肽。
準備報告
工作浓度: 1:50 (w/w)
储存条件(工作液): 肠激酶溶液,在 2 ~ 8℃ 下储存,最长可使用一周。
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
访问文档库
E R LaVallie et al.
The Journal of biological chemistry, 268(31), 23311-23317 (1993-11-05)
Enterokinase (enteropeptidase) is a heterodimeric serine protease that is responsible for the physiological activation of trypsinogen by highly specific cleavage of the trypsinogen activation peptide following the sequence (Asp)4-Lys. In this paper, we report the cloning and functional expression of